Learn More
Kern Sohn Balance de table GAB
Code produit 17391653
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 kg
15 kg, 30 kg
3 kg, 6 kg
30 kg
6 kg
6 kg, 15 kg
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17391653 6 kg, 15 kg 1 pièce
17381653 12 kg 1 pièce
17301663 30 kg 1 pièce
17311663 6 kg 1 pièce
17321663 3 kg, 6 kg 1 pièce
17240087 15 kg, 30 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17391653 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur GAB 15K2DNM
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compact bench scale that is practical for small spaces.
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Grande mobilité : grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Totalisation des valeurs des poids
  • Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Capacité 6 kg, 15 kg
Précision affichage 2 g, 5 g
Modèle Compact