Learn More
Wheaton™ Appareil à rouleaux pour mini-flacons de paillasse
Code produit 10185812 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
C Model
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle
10185812 C Model
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10185812 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur W348923C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3581.20€
    2694.05€ / 1 pièces
    Économisez 887.15€
    24% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour la recherche sur la culture cellulaire ou les procédures de coloration. L’appareil à rouleaux pour mini-flacons de paillasse Wheaton™ accueille des flacons de sérum et de milieu, ainsi que des tubes de culture.
  • Accueille des flacons de 38 à 60 mm de diamètre et de 240 mm de long
  • Kits de plateforme disponibles pour doubler ou tripler la capacité
  • Réglages précis et reproductibles de la vitesse
Spécification
Vitesse de rotation 3 à 45 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 40°C
Puissance 14 W
Certifications/Conformité CE, CSA, UL
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 32,5 cm
Hauteur (métrique) 18 cm
Largeur (métrique) 32 cm
Poids (métrique) 8 kg
Modèle C Model
À utiliser avec (application) Pour la croissance et l’observation de diverses cultures cellulaires.
Quantité d’emballage 1 de chaque