Learn More
Wheaton™ Appareil à rouleaux pour petits flacons de paillasse
Code produit 10748771 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
C Model
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
10748771 C Model 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10748771 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur W348924C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2705.00€
    2394.03€ / 1 pièces
    Économisez 310.97€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour la recherche sur la culture cellulaire et les applications pilotes. L’appareil à rouleaux pour petits flacons de paillasse Wheaton™ permet une utilisation avec des flacons rotatifs en verre ou en plastique.
  • Accueille deux flacons de 75 à 121 mm de diamètre et de 290 mm de long
  • Kits de plateforme disponibles pour doubler ou tripler la capacité
  • Peut être utilisé dans des incubateurs standard et des chambres froides (5° à 40°C)
  • Réglages précis et reproductibles de la vitesse
Spécification
Vitesse de rotation 0,1 à 3,8 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 40°C
Puissance 14 W
Certifications/Conformité CE, CSA, UL
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 32,5 cm
Hauteur (métrique) 18 cm
Largeur (métrique) 32 cm
Poids (métrique) 8 kg
Modèle C Model
À utiliser avec (application) Pour la croissance et l’observation de diverses cultures cellulaires.
Quantité d’emballage 1 de chaque