Learn More
Ratiolab™ Support de paillasse pour sacs à déchets
Code produit 16201462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
300 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16201462 300 x 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16201462 Fournisseur Ratiolab™ Code fournisseur 7001430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.85€
    25.96€ / 1 pièces
    Économisez 2.89€
    10% de réduction
En stock
Ce support de paillasse pour sacs à déchets mesure 35 cm de hauteur et peut accueillir des sacs à déchets de 300 x 500 mm.
  • Support de paillasse pratique, recouvert de plastique, avec 3 pieds en caoutchouc
  • Pour une taille de sac de 300 x 500 mm
déchets, jetables, support, sac
Spécification
À utiliser avec (équipement) Sachets à déchets jetables, 300 x 500 mm
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l) 300 x 500 mm
Hauteur (métrique) 35 cm