Learn More
Koettermann™ Table robuste, plan de travail de laboratoire SGL
Code produit 14855391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1500 x 750 x 900 mm
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l x H) Unit Size
14855391 1500 x 750 x 900 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 14855391 Supplier Koettermann™ Supplier No. 50700027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00€
    1702.70€ / 1 pièces
    Économisez 252.30€
    12% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Table mobile robuste adaptée à une grande variété de tâches de laboratoire. La table robuste Koettermann™ avec plan de travail de laboratoire SGL, est conçue pour assurer la durabilité et la résistance.
  • Adapté à de nombreux types de tâches :
    • Pour l’écriture
    • Manipulation de produits chimiques et d’équipements
    • Zones d’hygiène et d’exigences aseptiques
  • Robuste et durable :
    • Roulettes robustes
    • Résistante aux produits chimiques
    • Résistante aux rayures
    • Capacité de charge maximale : 400 kg
Specifications
Type de produit Table mobile
Dimensions (L x l x H) 1500 x 750 x 900 mm
Hauteur (métrique) 900 mm
Comprend Plan de travail Trespa TopLab
Longueur (métrique) 150 cm
Capacité de charge (métrique) 400 kg
Nbre d’étagères 1
Largeur (métrique) 750 mm