Learn More
Cytiva Benchkote Protection de surface, tapis de 460 x 570 mm
Code produit 11979144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
460 x 570 mm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11979144 460 x 570 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11979144 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2300599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    130.33€ / 50 pièces
    Économisez 13.67€
    9% de réduction
En stock
Un papier de laboratoire absorbant qui protège les surfaces contre les déversements dangereux. Après utilisation, la feuille de protection de la paillasse est incinérée ou éliminée conformément aux réglementations locales. Le protecteur de surface Benchko
  • Fort : le protecteur de surface Benchkote est solide et résiste aux déchirures qu’il soit humide ou sec.
  • Faciles à utiliser : vous pouvez écrire avec de l’encre ou un stylo sur la surface blanche et lisse qui reste bien à plat
  • Nettoyage : adapté à la saturation avec un désinfectant pour protéger les paillasses où des agents pathogènes et d’autres bactéries sont présents
  • Jetable : le papier Benchkote peut être incinéré après utilisation
  • Combustion sûre : la couche en polyéthylène est rapidement brulée lors de l’incinération et ne fond pas ou ne coule pas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Patin
Dimensions (L x l) 460 x 570 mm
Jetable Usage unique
Quantité 50 tampons