Learn More
Gibco™ BenchStable™ DMEM
GREENER_CHOICE
Code produit 16467060 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16467060 10 x 500 mL 5000mL
16457060 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16467060 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4192102
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu de base largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes.
Le milieu DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu de base largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12. Nous proposons une variété de modifications de DMEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Le milieu DMEM BenchStable a été conçu pour le stockage à température ambiante tout en maintenant la prolifération cellulaire et des densités cellulaires maximales comparables aux milieux DMEM classiques supplémentés par ≥10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
Ce milieu DMEM est modifié comme suit :
• Optimisé pour la stabilité à température ambiante
• Avec haute teneur en glucose, GlutaMAX, rouge de phénol
• Sans pyruvate de sodium
Utilisation du milieu DMEM BenchStable
Le milieu DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient une concentration d’aminoacides et de vitamines quatre fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original. À l’origine, le milieu DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium. Le milieu DMEM utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l), et, par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique. Associé à un supplément GlutaMAX, le milieu DMEM minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser. Le milieu DMEM BenchStable ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance, et nécessite donc une supplémentation avec ≥ 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lignée cellulaire HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol
Sans additif Sans pyruvate de sodium, Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 9001 : norme de 2015
Gamme de produits BenchStable
Quantité 10 x 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Concept écologique Efficacité énergétique, moins de ressources utilisées, emballage durable
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière.