Learn More
Gibco™ DMEM / F12 BenchStable™
GREENER_CHOICE
Code produit 16437060 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16437060 500 mL 500mL
16447060 10 x 500 mL 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16437060 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4192001
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu DMEM / F-12 (milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco / mélange de nutriants F-12) Gibco est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères.
Le milieu DMEM / F-12 (milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco / mélange de nutriants F-12) Gibco est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons une variété de modifications du milieu de culture DMEM ⁄ F-12 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Le milieu DMEM ⁄ F-12 BenchStable a été conçu pour le stockage à température ambiante tout en maintenant la prolifération cellulaire et des densités cellulaires maximales comparables aux milieux de base classiques supplémentés par ≥10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
Ce milieu DMEM ⁄ F-12 est modifié comme suit :
• Optimisé pour la stabilité à température ambiante
• Avec GlutaMAX, rouge de phénol
• Sans HEPES
Utilisation du milieu DMEM ⁄ F-12 BenchStable
Le milieu DMEM ⁄ F-12 est un mélange 1:1 de milieu DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe des concentrations élevées de DMEM de glucose, d’amino-acides et de vitamines avec une large gamme F-12 de composants. Le milieu DMEM ⁄ F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique. Le milieu DMEM ⁄ F-12 avec supplément GlutaMAX minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la viabilité et la croissance des cellules dans un format facile à utiliser. Le milieu DMEM/F-12 BenchStable ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance, et nécessite donc une supplémentation avec ≥ 10 % de sérum de veau fœtal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)/F-12
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 9001 : norme de 2015
Gamme de produits BenchStable
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Concept écologique Efficacité énergétique, moins de ressources utilisées, emballage durable
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière.