Learn More
Gibco™ DMEM / F12 BenchStable™
Code produit 16447060 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16447060 10 x 500 mL 5000mL
16437060 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16447060 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4192002
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu DMEM / F-12 (milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco / mélange de nutriants F-12) Gibco est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères.
DMEM ⁄ F-12 (milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco / mélange de nutriments F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons une variété de modifications du milieu de culture DMEM ⁄ F-12 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce DMEM ⁄ F-12 est modifié comme suit :
Avec
  • L-glutamine
  • Rouge de phénol
Sans
  • Hepes
Utilisation du DMEM ⁄ F-12
DMEM ⁄ F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe des concentrations élevées de DMEM de glucose, d’amino-acides et de vitamines avec une large gamme F-12 de composants. Le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le DMEM ⁄ F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et, par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Système de qualité et fabrication conforme aux BPFa
Le DMEM ⁄ F-12 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, dans l’État de New York. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu de culture DMEM ⁄ F-12 fabriqué dans notre installation située en Écosse (11320-074). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)/F-12
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 9001 : norme de 2015
Gamme de produits BenchStable
Quantité 10 x 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Concept écologique Efficacité énergétique, moins de ressources utilisées, emballage durable
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière.