Learn More
Gibco™ BenchStable™ MEM
GREENER_CHOICE
Code produit 16487060
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16487060 10 x 500 mL 5000mL
16477060 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16487060 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4192202
Le milieu essentiel minimal Gibco (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés.
Le milieu Gibco™ BenchStable™ a été conçu pour la flexibilité et la praticité, permettant ainsi un stockage à température ambiante tout en maintenant des capacités de promotion de la prolifération cellulaire et des densités cellulaires maximales comparables aux formulations de milieux de base classiques supplémentés par ≥ 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu MEM Gibco pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Optimisé pour la stabilité à température ambiante
Utilisation du milieu MEM BenchStable™
Le milieu Gibco™ MEM, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du milieu MEM ont suivi, dont le MEM de Glasgow, le MEM α, le DMEM et la modification de Temin. Le milieu MEM est disponible avec les sels d’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec les sels de Hank pour une utilisation sans CO2. Associé à un supplément GlutaMAX™, le milieu MEM BenchStable™ limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance ainsi que la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser. Ce produit est fabriqué avec des sels d’Earle. Nécessite une supplémentation avec ≥ 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ BenchStable™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM (milieu essentiel minimal)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Faible teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 9001 : norme de 2015
Gamme de produits BenchStable
Quantité 10 x 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Concept écologique Efficacité énergétique, moins de ressources utilisées, emballage durable
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière.