Learn More
Gibco™ Stable au banc d’essai™ RPMI 1640
GREENER_CHOICE
Code produit 16497060 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16497060 500 mL 500mL
16407070 10 x 500 mL 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16497060 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4192301
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À l’origine, le milieu RPMI 1640 Gibco (Roswell Park Memorial Institute 1640) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche.
À l’origine, le milieu RPMI 1640 Gibco (Roswell Park Memorial Institute 1640) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifère, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous proposons une variété de modifications du milieu RPMI 1640 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Le milieu RPMI 1640 BenchStable a été conçu pour le stockage à température ambiante tout en maintenant la prolifération cellulaire et des densités cellulaires maximales comparables aux milieux RPMI 1640 classiques supplémentés par ≥ 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
Ce milieu RPMI 1640 est modifié comme suit :
• Optimisé pour la stabilité à température ambiante
• Avec GlutaMAX, rouge de phénol
• sans HEPES
Utilisation du milieu RPMI 1640 BenchStable
Le milieu RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux ce culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12, et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié du Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées. Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique. Associé au supplément GlutaMAX, le milieu RPMI 1640 limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance ainsi que la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser. Le milieu RPMI 1640 BenchStable ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance et doit donc être complété par ≥10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol, Phenol Red
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 9001 : norme de 2015
Gamme de produits BenchStable
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Concept écologique Efficacité énergétique, moins de ressources utilisées, emballage durable
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière.