Learn More
Sartorius Systèmes de production d’eau ultra pure Arium Pro UF sur paillasse
BIOPHARMA
Code produit 11785006 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conductivité:
100 μS/cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conductivité Conditionnement
11785006 100 μS/cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11785006 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OPROUFT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9010.00€
    5903.30€ / 1 pièces
    Économisez 3106.70€
    34% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une large sélection de fonctionnalités et d’options pour la configuration personnalisée.
  • Unités modulaires pré-assemblées selon des applications spécifiques
  • Niveau COT le plus bas, avec fonction de surveillance en temps réel
  • Élimination efficace des endotoxines, de la DNase et de la RNase
  • Grande flexibilité
  • Opération totalement facilitée
  • Répond aux exigences et les dépasse ASTM Norme de type 1, garantissant la reproductibilité des résultats
  • Applications : HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, chromatographie ionique, analyse du COT, PCR, électrophorèse, analyse des endotoxines, immunocytochimie, eau pure pour la préparation de milieux de culture cellulaire, eau pure pour la production d’anticorps monoclonaux, photométrie
  • La membrane microporeuse de 5000 Da retient les macromolécules et l'eau peut être utilisée pour des applications de culture cellulaire.
  • Les applications typiques incluent la culture cellulaire, l’analyse de séquençage de l’ADN, la FIV et les applications biochimiques générales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conductivité 100 μS/cm
Contenu bactérien <0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale)
Feedwater Connector 3/8 in
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Distillée, DI, RO, EDI
Débit 1,7 l/min
Type d’eau de production Type 1
Distributeur à distance Non
Résistivité 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Carbone organique total <5 ppb
DNase Oui
À utiliser avec (application) Culture cellulaire ; Préparation de milieux et de tampons ; Histologie ; IC ; Préparation de réactifs ; Photométrie ; ELISA ; AAS
Montage Paillasse
Silice <1000 ppb
Turbidité < 1 NTU
Alimentation électrique 100/240 V
Tension 100/240 V
Production journalière 100 L
Concentration en endotoxines <0,001 EU/ml, avec une cartouche d’ultrafiltration terminale
Type de produit Arium Pro Ultrapure Water System