Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves de paillasse avec remplissage automatique
Code produit 12392019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
33 L
43 L
63 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12392019 43 L 1 pièce
12715375 63 L 1 pièce
12705375 33 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12392019 Fournisseur Astell Scientific™ Code fournisseur AMB230
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclaves à chargement frontal totalement intégrés nécessitant une simple alimentation monophasée et aucune tuyauterie.
  • Équipés d’éléments chauffants dans la chambre en standard
  • Avec réservoir complet et système de recirculation d’eau intégré
  • Une fois que le réservoir est plein, il alimente l’eau nécessaire jusqu’à 15 cycles, il recueille également les condensats et l’eau renvoyée automatiquement de la chambre à la fin de chaque cycle, réduisant ainsi la consommation d’eau
  • Installation de maintien de la chaleur du milieu et de démarrage différé
  • Écran tactile couleurs 5,7 po avec port de données USB intégré
  • Chambre en acier inoxydable électropoli
  • Pré/Post vide disponible en option
  • Durée et température réglables
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 780 mm
Capacité (métrique) 43 L
Profondeur (métrique) de la chambre 460 mm
Diamètre (métrique) de la chambre 350 mm
Hauteur (métrique) extérieure 540 mm
Type de produit Autoclave de paillasse
Alimentation électrique Monophasé 230 V, 13 A, 50/60 Hz
Largeur (métrique) extérieure 520 mm