Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves de paillasse
Code produit 12735375
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
33 L
43 L
63 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12735375 33 L 1 pièce
12755375 63 L 1 pièce
12745375 43 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12735375 Fournisseur Astell Scientific™ Code fournisseur AMB420
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclaves totalement intégrées avec éléments chauffants dans la chambre en standard, nécessitant une simple alimentation monophasée et pas de tuyauterie.
  • La version classique nécessite un remplissage d’eau manuel et, pendant le cycle, les condensats s'évacuent du récipient par un tube en silicone qui peut être raccordé à un flacon résistant à la chaleur
  • Installation de maintien de la chaleur du milieu et de démarrage différé
  • Écran tactile couleur de 5,7 po. avec port de données USB intégré
  • Chambre en acier inoxydable électropoli
  • Pré/Post vide disponible en option
  • Durée et température réglables
Spécification
Ampérage 13 A
Profondeur (métrique) extérieure 355 mm
Capacité (métrique) 33 L
Diamètre (métrique) de la chambre 346 mm
Hauteur (métrique) extérieure 600 mm
Modèle AMB
Type de produit Autoclave de paillasse
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Largeur (métrique) extérieure 520 mm