Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs de paillasse
GREENER_CHOICE
Code produit. 10252631
Click to view available options
Gamme de températures:
-20°C
0°C
Array:
3 x 4
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Capacité:
12 (flacon cryogénique et microtube à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml)
12 (flacons cryogéniques de 0,2 à 1,5 ml)
12 (tubes de 0,2 à 0,5 ml)
12 (tubes de 12 à 13 mm de diamètre)
12 (tubes de 16 à 17 mm de diamètre)
20 (tubes de 0,2 à 0,5 ml)
32 (flacon cryogénique et microtube à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml)
32 (tubes de 0,2 à 0,5 ml)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10252631
Marque: Thermo Scientific™ 51150032
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protégez les enzymes, cellules, réactifs et solutions en les maintenant à des températures de congélation alors qu’ils sont placés sur la paillasse du laboratoire grâce aux refroidisseurs de paillasse.
Protégez les enzymes, cellules, réactifs et solutions en les maintenant à des températures de congélation alors qu’ils sont placés sur la paillasse du laboratoire grâce aux refroidisseurs de paillasse Thermo Scientific™.
  • Maintenez une température de congélation pendant les cycles de dégivrage, les pannes électriques et les ouvertures accidentelles de la porte
  • Peut contenir 12, 20 ou 32 tubes
  • Des inserts sont inclus pour que les tubes de 1,5 ml soient compatibles pour contenir des microtubes à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml
  • La grille imprimée sur le couvercle à un seul sens de pose facilite l’orientation et l’identification des échantillons
  • Moulés en polycarbonate résistant aux impacts et dotés d’une poignée de verrouillage pour une utilisation à long terme
  • Empilables pour gagner de l’espace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (métrique) 146 mm
Hauteur (impériale) 5,75 po
Longueur (métrique) 243 mm
Longueur (impériale) 9,56 po
Largeur (métrique) 157 mm
Largeur (impériale) 6.19 po
Dimensions (L x l x H) 243 x 157 x 146 mm (9.56 x 6.19 x 5.75 in)
Description Compartiments 4x8, remplis de gel, -20 deg,
Array 4 x 8
Maintien de la temp., heures Heures, Heures, <-15°C, 2
Conception Remplis de gel/couvercle blanc
Matériau Polycarbonate
Type Refroidisseur de paillasse
Couleur Bleu, Blanc
Capacité (métrique) 0,2 à 0,5 ml
Capacité 32 (tubes de 0,2 à 0,5 ml)
Gamme de températures -20°C
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.