Learn More
Jenway™ Instrument de mesure de l’oxygène dissous de paillasse
Product Code. 12600493
Change view
Click to view available options
Tension:
120 V
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tension Unit Size
12600493 120 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12600493 Supplier Jenway™ Supplier No. 3541702
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Stockez jusqu’à 250 points de données DO et 20 jeux de données DBO.
  • L’écran LCD permet une lecture claire et directe du pourcentage d’oxygène dissous, mg/L ou de DBO des échantillons
  • Exportez facilement les données vers l’ordinateur ou l’imprimante via des connections RS-232 ou IrDA
  • % de saturation de 0 à 199 ou 0 à 25 avec une précision de ±2 % avec 50°F (10°C) de la température d’étalonnage
  • Salinité manuelle et compensation de la pression barométrique
  • Caractéristiques de l’horloge en temps réel
Specifications
Points de données DO, température
Langues Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, French, German, Italian, Spanish, Portuguese
Consommation électrique Alimentation 9 V
Tension 120 V