Learn More
Buerkle™ Égouttoir de paillasse en PVC avec bac collecteur
Code produit 11911611 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
31
49
73
Dimensions:
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Dimensions unitSize
11911611 31 400 x 400 mm 1 pièce
11931611 49 500 x 500 mm 1 pièce
11921611 73 600 x 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11911611 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 96403040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.25€
    229.50€ / 1 pièces
    Économisez 86.75€
    27% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’égouttoir de paillasse en PVC Buerkle™ avec bac collecteur est flexible et facile à installer sur une table ou une surface de travail.
  • Deux grands supports à bases larges garantissent une stabilité suffisante
  • Le bac collecteur peut être retiré en toute simplicité pour être vidé
  • La positions des tiges stables peut être modifiée à tout moment
  • Flexible, peut être utilisé des deux côtés
  • Égouttoir en PVC, tiges en PP
  • Clé pour les tiges incluse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc / Bleu
Matériau PVC, Polypropylène
Positions 31
Dimensions 400 x 400 mm
Largeur (impériale) 15,7 po
Hauteur (impériale) 15,74 po
Comprend Clé, bac collecteur, 5 tiges de 60 mm, 26 tiges de 100 mm, 2 tiges de 150 mm
Type de produit Égouttoir pour paillasse
Hauteur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) 400 mm