Learn More
Buerkle™ Égouttoir de paillasse en PVC avec bac collecteur
Code produit 11931611 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
31
49
73
Dimensions:
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Dimensions Conditionnement
11931611 49 500 x 500 mm 1 pièce
11911611 31 400 x 400 mm 1 pièce
11921611 73 600 x 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11931611 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 96403050
Expédition estimée: 15-12-2026
L’égouttoir de paillasse en PVC Buerkle™ avec bac collecteur est flexible et facile à installer sur une table ou une surface de travail.
  • Deux grands supports à bases larges garantissent une stabilité suffisante
  • Le bac collecteur peut être retiré en toute simplicité pour être vidé
  • La positions des tiges stables peut être modifiée à tout moment
  • Flexible, peut être utilisé des deux côtés
  • Égouttoir en PVC, tiges en PP
  • Clé pour les tiges incluse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Blanc / Bleu
Capacité Labware
Matériau PVC, Polypropylène
Positions 49
Forme Square
Empilables No
Stérilité Non-sterile
Dimensions 500 x 500 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Longueur (impériale) 19.69 in.
Largeur (impériale) 19,6 po
Hauteur (impériale) 19,68 po
Comprend Clé, bac collecteur, 10 tiges de 60 mm, 39 tiges de 100 mm, 4 tiges de 150 mm
Type de produit Égouttoir pour paillasse
Étagères None
Hauteur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 500 mm