Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs de paillasse pour microplaques pour l’incubation
Code produit 15564070 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 2,5 A, 450 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
15564070 230 V, 2,5 A, 450 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15564070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00€
    1760.00€ / 1 pièces
    Économisez 435.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçus pour chauffer et agiter une grande variété d’échantillons contenus dans des microplaques ou des tubes
  • Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur à vitesse variable permet de réaliser une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre en cas de coupure de courant.
  • Régulation de la température PID : maintient un contrôle précis de la température ambiante de +5°C à 65°C. Les commandes faciles à utiliser permettent aux utilisateurs de régler la température par incréments de 1°C.
  • Entraînement à triple excentrique : les roulements à billes lubrifiés en permanence et le moteur DC sans entretien et sans balais assurent un fonctionnement fiable et continu.
  • Affichage LED : les commandes du clavier tactile sont dotées d’affichages LED indépendants et faciles à lire pour la température, la vitesse et la durée, permettant ainsi à l’opérateur de visualiser simultanément tous les paramètres. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé. L’écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
  • Mode d’étalonnage de la température : permet à l’utilisateur d’étalonner l’appareil par rapport à un dispositif de température externe.
  • Applications : immunoessais et hybridations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision du contrôle de la vitesse ±2 % de la vitesse réglée jusqu'à 999 tr/min ; ± 5 % de 1000 à 1200 tr/min
Vitesse de rotation 150 à 1 200 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 2,5 A, 450 W
Plage de températures (métrique) Ambiant +5° jusqu'à 65 °C
Dimensions (L x l) de la plateforme 264 x 184 mm
Dimensions (L x l x H) 16,3 x 11,5 x 12,4 in (415 x 293 x 315 mm)
Plage d’humidité 80 %
Comprend Plateau en aluminium avec quatre pinces pour microplaques
Plage de durée 1 sec à 9999 min