Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour fours à moufle de paillasse
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez ces accessoires avec les fours à moufle de paillasse Thermo Scientific™ Thermolyne.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 15.2 x 14.3 x 0.95 cm |
| max. (métrique) | 100°C to 1200°C |
| Type | Plateau intérieur |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 15,2 x 14,3 x 0,95 cm (6 x 5,6 x 0,38 in) |
| Longueur (impériale) | 6 po |
| Longueur (métrique) | 15,2 cm |
| Largeur (impériale) | 5,6 po |
| Largeur (métrique) | 14,3 cm |
| Hauteur (impériale) | 0,38 in |
| Hauteur (métrique) | 0,95 cm |
| Afficher plus |