Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour fours à moufle de paillasse
Code produit 11806695 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Plateau intérieur
Longueur (impériale):
6 po
10 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Longueur (impériale) Conditionnement
11806695 Plateau intérieur 10 in 1 pièce
11800830 Plateau intérieur 6 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11806695 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PH480X1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.85€
    60.16€ / 1 pièces
    Économisez 16.69€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-04-2027
Utilisez ces accessoires avec les fours à moufle de paillasse Thermolyne.
Utilisez ces accessoires avec les fours à moufle de paillasse Thermo Scientific™ Thermolyne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25.4 x 19.3 x 0.95 cm
max. (métrique) 100°C to 1200°C
Type Plateau intérieur
Dimensions (L x l x H) extérieures 10 x 7,6 x 0,38 in (25,4 x 19,3 x 0,95 cm)
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 25,4 cm
Largeur (impériale) 7,6 in
Largeur (métrique) 19,3 cm
Hauteur (impériale) 0,38 in
Hauteur (métrique) 0,95 cm
Tension 0/1 V