Learn More
Bendamustine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16478076
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478076 100 mg
16453786 25 mg
16441366 200 mg
16402006 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16478076 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0077
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Bendamustine hydrochloride (SDX-105), a purine analogue, is a DNA cross-linking agent. Bendamustine hydrochloride activats DNA-damage stress response and apoptosis. Bendamustine hydrochloride has potent alkylating, anticancer and antimetabolite properties.
Bendamustine hydrochloride (SDX-105), a purine analogue, is a DNA cross-linking agent. Bendamustine hydrochloride activats DNA-damage stress response and apoptosis. Bendamustine hydrochloride has potent alkylating, anticancer and antimetabolite properties.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bendamustine hydrochloride
CAS 3543-75-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H22Cl3N3O2
Quantité 100 mg
Synonyme SDX-105
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (253.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (31.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(C=CC(N(CCCl)CCCl)=C2)=C2N=C1CCCC(O)=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 394.72
Poids de la formule 394.72
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death