Learn More
Chlorhydrate de Bendamustine, TRC
Code produit 30329063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329063 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329063 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB132500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bendamustine Hydrochloride
CAS 3543-75-7
Formule moléculaire C16H21Cl2N3O2.HCl
Quantité 100 mg
Synonyme 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Benzimidazolebutyric acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (8CI), Bendamustin hydrochloride, Bendamustine hydrochloride, Bendit, Cytostasan, IMET 3393, Purplz, Ribomustin, SDX 105, Treanda, ZIMET 33/93
Formule InChI InChI=1S/C16H21Cl2N3O2.ClH/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H
SMILES Cl.Cn1c(CCCC(=O)O)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCCl
Nom IUPAC ácido 4-[5-[bis(2-cloroetil)amino]-1-metilbencimidazol-2-il]butanoico;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 394.72
Poids de la formule 393.08