Learn More
Chlorhydrate de Benfluorex, MP Biomedicals™
Code produit 11468951 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11468951 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11468951 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215482050
Spécification
Nom chimique ou matériau Benfluorex hydrochloride
CAS 23602-78-0
Formule moléculaire C19H21ClF3NO2
Quantité 50 g
Synonyme 2-[[1-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)-phenyl]ethyl]amino]ethanol benzoate ester
Clé InChI NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CC(CC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC chlorhydrate de benzoate de 2-({1-[3-(trifluorométhyl)phényl]propan-2-yl}amino)éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 387.83
Poids de la formule 387.8
Forme physique Powder