Learn More
Benfotiamine, MedChemExpress
Code produit 16469817
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469817 5 g
16461669 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16469817 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17374
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Benfotiamine (S-Benzoylthiamine O-monophosphate) is an analog of vitamin B1 with higher absorption and bioavailability than vitamin B1, and is commonly used as a food supplement for diabetic complications. Benfotiamine exhibits direct antioxidative capacity and prevents induction of DNA damage.
Benfotiamine (S-Benzoylthiamine O-monophosphate) is an analog of vitamin B1 with higher absorption and bioavailability than vitamin B1, and is commonly used as a food supplement for diabetic complications. Benfotiamine exhibits direct antioxidative capacity and prevents induction of DNA damage.
Spécification
Nom chimique ou matériau Benfotiamine
CAS 22457-89-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H23N4O6PS
Quantité 5 g
Synonyme S-Benzoylthiamine O-monophosphate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.19 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C(CN(/C(C)=C(CCOP(O)(O)=O)/SC(C2=CC=CC=C2)=O)C=O)C(N)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 466.45
Poids de la formule 466.45
Pourcentage de pureté 99.26%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration