Learn More
Benin, MedChemExpress
Code produit 16492338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492338 5 mg
16453129 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492338 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00073
MedChemExpress Benin is a potent cytostatic drug that can be used for the treatment of generalized carcinoma of the breast.
Benin is a potent cytostatic drug that can be used for the treatment of generalized carcinoma of the breast.
Spécification
Nom chimique ou matériau Benin
CAS 22181-94-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H19N5O3S
Quantité 5 mg
Synonyme Butocin Butocine
SMILES O=C(OCC)CNC(CCCCSC1=C2N=CNC2=NC=N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 337.4
Poids de la formule 337.4
Pourcentage de pureté 97.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death