Learn More
Benoxaprofen, TRC
Code produit 30132844
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132844 250 mg 250mg
30008427 10 mg 10mg
30003311 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132844 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB165300250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51234-28-7
Formule moléculaire C16 H12 Cl N O3
Poids moléculaire (g/mol) 301.72
Synonyme (RS)-Benoxaprofen, (±)-2-(4-Chlorophenyl)-α-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, (±)-Benoxaprofen, 2-(4-Chlorophenyl)-α-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, 2-[2-(4-Chlorophenyl)benzoxazol-5-yl]-propanoic acid, 299582Q1, Benoxaprofen, Compound 90459, Coxigon, LRCL 3794, Lilly 90459, NSC 299582, Opren, Oraflex, Uniprofen, dl-Benoxaprofen, 5-Benzoxazoleacetic acid, 2-(4-chlorophenyl)-α-methyl-
Nom IUPAC 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Benoxaprofen
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-9(16(19)20)11-4-7-14-13(8-11)18-15(21-14)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Poids de la formule 301.0506