Learn More
Benserazide hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16442159
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442159 1 g
16410918 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16442159 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0404A
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Benserazide hydrochloride (Serazide) is commonly used in Parkinson's disease and is an inhibitor of peripheral aromatic L-amino acid decarboxylase (AADC).
Benserazide hydrochloride (Serazide) is commonly used in Parkinson's disease and is an inhibitor of peripheral aromatic L-amino acid decarboxylase (AADC).
Spécification
Nom chimique ou matériau Benserazide hydrochloride
CAS 14919-77-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H16ClN3O5
Quantité 1 g
Synonyme Serazide Ro 4-4602
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (340.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (170.24 mM)
SMILES NC(CO)C(NNCC1=CC=C(O)C(O)=C1O)=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 293.7
Poids de la formule 293.7
Pourcentage de pureté 97.4%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration