Learn More
Chlorhydrate de Benserazide, TRC
Code produit 30135540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
10mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135540 100 mg 100mg
30135898 5 g 5g
17944945 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135540 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB120500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14919-77-8
Formule moléculaire C10 H15 N3 O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 293.7
Synonyme Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
Nom IUPAC 2-amino-3-hydroxy-N'-[(2,3,4-trihydroxyphényl)méthyl]propanehydrazide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benserazide Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Poids de la formule 293.0778