Learn More
Chlorhydrate de Benserazide, TRC
Code produit 30135898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
10mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135898 5 g 5g
30135540 100 mg 100mg
17944945 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135898 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1205005G
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14919-77-8
Formule moléculaire C10 H15 N3 O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 293.7
Synonyme Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
Nom IUPAC 2-amino-3-hydroxy-N'-[(2,3,4-trihydroxyphényl)méthyl]propanehydrazide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benserazide Hydrochloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Poids de la formule 293.0778