Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tube de distribution courbé
Code produit 11886094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard unitSize
11886094 NS 19/26 1 pièce
11896114 NS 14/23 1 pièce
11816134 NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11886094 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05265002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.80€
    18.85€ / 1 pièces
    Économisez 37.95€
    66% de réduction
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Allonge coudée 105°
  • Verre Duran™
  • Allonge coudée 105°
Spécification
Type Tube de distribution courbé
Matériau Verre Duran
Joint conique standard NS 19/26