Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur pour récepteur courbe avec verre olive
Code produit 11876194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
11876194 NS 29/32 1 pièce
11886154 NS 19/26 1 pièce
11806134 NS 14/23 1 pièce
11866204 NS 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11876194 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05275004
Expédition estimée: 08-12-2026
Permet le raccordement d’un condenseur à un flacon récepteur. Les adaptateurs pour récepteur courbe Lenz Laborglasinstrumente™ avec ferrule en verre peuvent être directement chauffés et supporter des variations thermiques de laboratoire standard.
  • Prise NS et cône NS
  • Angle de 105°
  • Raccord vers la pompe à vide
  • Ferrule en verre avec embout de purge
  • Conforme aux normes DIN 12594
Spécification
Type Adaptateur pour récepteur courbe avec verre olive
Matériau Verre Duran
Certifications/Conformité DIN 12594
Joint conique standard NS 29/32