Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur pour récepteur courbe avec verre olive
Description
- Prise NS et cône NS
- Angle de 105°
- Raccord vers la pompe à vide
- Ferrule en verre avec embout de purge
- Conforme aux normes DIN 12594
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour récepteur courbe avec verre olive |
| Matériau | Verre Duran |
| Joint conique standard | NS 19/26 |