Learn More
Bentonite, lixiviée d’acide, Thermo Scientific™
Code produit 17322511 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17322511 100 g 100g
17302511 1 kg 1kg
17312511 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17322511 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 471231000
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 70131-50-9
Spécification
Nom chimique ou matériau Bentonite
Acidité 0.03 mg/KOH/g (Free Acidity)
Spectre IR Se conforme à la structure
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 100 g
Acide titrable ≤ 0.1 mg/KOH/g (Free Acidity)
Forme physique Granulés