Description
Émulsifiant, adsorbant
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bentonite |
| CAS | 1302-78-9 |
| Couleur | Gris |
| Densité | 2 to 3g/cm3 |
| Formule moléculaire | Al2O3.4SiO2.2H2O |
| Quantité | 10 kg |
| Synonyme | Montmorillonite |
| Forme physique | Solid |