Learn More
Bentonite, forme de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11452458
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
Code produit. 11452458
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15795.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme une suspension colloïdale dans l’eau
Bentonite, sodium form is used as a suspending agent, a gel binder, a filler in ceramics and a catalyst support.Sodium bentonite is widely utilized as a natural sealant in recreational ponds, dairy and sewage lagoons and city landfills. Due to its colloidal property, it is employed in drilling mud for oil and gas wells. Due to its swelling property, it provides a self-sealing low permeability barrier. It combines with polymers and enhances the surface modifications, which are used for rheological or sealing performance in geo-environmental applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La forme de sodium et de bentonite est utilisée comme agent de suspension, liant de gel, remplisseur dans la céramique et support de catalyseur. La bentonite de sodium est largement utilisée comme produit d’étanchéité naturel dans les étangs de loisirs, les lagunes laitières et d’eaux usées et les décharges municipales. En raison de sa propriété colloïdale, elle est utilisée dans le forage de la boue pour les puits de pétrole et de gaz. En raison de sa propriété de gonflement, elle offre une barrière auto-scellante à faible perméabilité. Elle s’associe à des polymères et améliore les modifications de surface, qui sont utilisées pour les performances rhéologiques ou d’étanchéité dans les applications géo-environnementales.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et forme une solution colloïdale.
Remarques
Forme une suspension colloïdale dans l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1302-78-9
Numéro MDL MFCD00130611
Spécification
Nom chimique ou matériau Bentonite
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water and forms a colloidal solution.