Learn More
Benz[a]anthracène-3-ol, TRC
Code produit 30330351
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30330351 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330351 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB120585100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benz[a]anthracen-3-ol
CAS 4834-35-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C18H12O
Quantité 100 mg
Synonyme 3-Hydroxybenz[a]anthracene
Formule InChI InChI=1S/C18H12O/c19-16-7-8-17-15(10-16)6-5-14-9-12-3-1-2-4-13(12)11-18(14)17/h1-11,19H
SMILES OC1=CC2=CC=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=C2C=C1
Nom IUPAC benzo[a]antraceno-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 244.29
Poids de la formule 244.0888
Pourcentage de pureté >95