Learn More
Benz[a]anthracène, TRC
Code produit 30342404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342404 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342404 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1835601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benz[a]anthracene
CAS 56-55-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C18 H12
Quantité 1 g
Synonyme 1,2-Benz[a]anthracene, 1,2-Benzanthracene, 1,2-Benzanthrene, 1,2-Benzoanthracene, 2,3-Benzophenanthrene, Anthracenes, benz(a)anthracenes, Benz(a)anthracenes, Benzanthracene, Benzanthrene, Benzo[a]anthracene, Benzo[b]phenanthrene, Benzoanthracene, NSC 30970, Tetraphene, Benzo(a)anthracene
Formule InChI InChI=1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
SMILES c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
Nom IUPAC benzo[a]anthracène
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Poids de la formule 228.0939
Pourcentage de pureté >95