Learn More
Benzaldéhyde, +98 %, pur,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571262 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10571262 250 mL 250mL
10617442 1 L 1L
10306170 2.5 L 2.50L
10237163 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10571262 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105222500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-52-7
Formule moléculaire C7H6O
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Clé InChI HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC benzaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzaldehyde
Point de fusion -26.0°C
Densité 1.0430 g/mL
Point d’ébullition 179.0°C
Point d’éclair 64°C
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CHO
Indice de réfraction 1.5440 to 1.5460
Quantité 250 mL
Beilstein 07, 174
Fieser 01,46; 06,26; 13,108
Merck Index 15, 1060
Gravité spécifique 1.043
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Poids de la formule 106.12
Qualité Pures
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.