Learn More
Benzaldéhyde, +99,5 %, pur, redistillé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzaldehyde |
| Point de fusion | -26.0°C |
| Densité | 1.0430 g/mL |
| Point d’ébullition | 179.0°C |
| Point d’éclair | 64°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5+% |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Formule moléculaire | C7H6O |
| Formule linéaire | C6H5CHO |
| Indice de réfraction | 1.5440 to 1.5460 |
| Show More |
Safety and Handling
- Benzaldehyde
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.