Learn More
Benzaldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444143 250 g 250g
11434143 1000 g 1000g
11454143 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10348.30
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Le benzaldéhyde est couramment utilisé comme précurseur pour préparer divers composés organiques, qui sont utilisés comme produits pharmaceutiques, colorants, parfums, arômes, produits chimiques pour la photographie et additifs plastiques. Il est utilisé comme solvant pour les huiles et résines. Le benzaldéhyde est également utilisé comme bloc de construction pour une variété d’acides aminés comme la phénylglycine, qui est utilisée comme chaîne latérale dans divers antibiotiques. Il est impliqué comme azurant dans les procédés d’électrodéposition du zinc, et comme additif alimentaire et de parfum. C’est un intermédiaire actif pour la fabrication d’acide benzoïque ainsi que de produits chimiques odorisants et aromatisants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion -26°C
Point d’ébullition 178°C to 179°C
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: benzaldehyde