Learn More
Benzaldéhyde azine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11447707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447707 25 g 25g
11452348 100 g 100g
11462348 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15721.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 588-68-1
Formule moléculaire C14H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00016876
Clé InChI CWLGEPSKQDNHIO-JOBJLJCHSA-N
Synonyme 1,2-dibenzylidenehydrazine, n-z-benzylideneamino-1-phenylmethanimine, 1,2-di e-benzylidene hydrazine, e-n-e-benzylideneamino-1-phenylmethanimine
CID PubChem 5371793
SMILES C(=N/N=C/C1=CC=CC=C1)\C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzaldehyde azine
Point de fusion 91°C to 95°C
Quantité 25 g
Beilstein 2208840
Nom IUPAC (Z)-N-[(Z)-benzylidèneamino]-1-phénylméthanimine
Poids de la formule 208.27
Pourcentage de pureté 99%