Learn More
Benzaldehyde dimethyl acetal, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31031953
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31031953 25 g
31025006 500 g
31024384 100 g
31020147 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31031953 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11537425g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzaldehyde dimethyl acetal
CAS 1125-88-8
Formule moléculaire C9H12O2
Numéro MDL MFCD00008491
Quantité 25 g
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Pourcentage de pureté 97%