Learn More
Acétal de benzaldéhyde diméthylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15119233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
250mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15119233 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10781481 5 mL Flacon en verre 5mL
10666622 100 mL Flacon en verre 100mL
10676622 250 mL Flacon en verre 250mL
10135693 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15119233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209790025
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1125-88-8 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1125-88-8
Numéro MDL MFCD00008491
Clé InChI HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
CID PubChem 62375
Nom IUPAC Diméthoxyméthylbenzène
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzaldehyde dimethyl acetal
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 87.0°C to 89.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 69°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H12O2
Formule linéaire C6H5CH(OCH3)2
Indice de réfraction 1.4920 to 1.4940
Quantité 2.5 L
Beilstein 07,209
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzaldehyde dimethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.