Learn More
Acétal diméthyle benzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474473 500 g 500g
11464473 100 g 100g
11484473 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474473 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11009.36
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1125-88-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Used in vegetable flavors such as parsley and carrots. For almond, nut, fruit, violet and other nutty and floral fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans les saveurs végétales telles que le persil et les carottes. Pour l’amande, la noix, les fruits, la violette et d’autres parfums de noix et de fleurs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1125-88-8
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.193
Numéro MDL MFCD00008491
Clé InChI HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
CID PubChem 62375
Nom IUPAC Diméthoxyméthylbenzène
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)OC
Specifica
Nom chimique ou matériau Benzaldehyde dimethyl acetal
Densité 1.014
Point d’ébullition 196°C
Point d’éclair 69°C (156°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.4935
Quantité 500 g
Beilstein 2044501
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 152.2
Pourcentage de pureté 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.