Learn More
Acétal diméthylique de benzaldéhyde, TRC
Code produit 30330832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330832 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330832 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1839001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzaldehyde Dimethyl Acetal
CAS 1125-88-8
Formule moléculaire C9H12O2
Quantité 1 g
Synonyme (Dimethoxymethyl)benzene, Dimethoxyphenylmethane, NSC 286137, Phenyldimethoxymethane, alpha,alpha-Dimethoxytoluene, alpha-Methoxybenzyl Methyl Ether
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
SMILES COC(OC)c1ccccc1
Nom IUPAC Diméthoxyméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0837