Learn More
Benzaldehyde, TRC
Code produit 30342856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342856 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1197401G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzaldehyde
CAS 100-52-7
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C7 H6 O
Quantité 1 g
Synonyme Artificial Almond Oil, Benzaldehyde FFC, Benzenecarbonal, Benzenecarboxaldehyde, Benzoic acid aldehyde, Benzoic aldehyde, NSC 7917, Phenylformaldehyde, Phenylmethanal, Amfetamine Sulfate Impurity D, Amfetamine Impurity D, Benzalkonium Chloride Impurity B, Benzalkonium Impurity B, Benzoyl Peroxide Impurity A, Benzyl Alcohol Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity D, Dexamfetamine Impurity D, Fentanyl Citrate Impurity E, Fentanyl Impurity E, Glycopyrronium Bromide Impurity F, Glycopyrronium Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
SMILES O=Cc1ccccc1
Nom IUPAC benzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Poids de la formule 106.0419
Pourcentage de pureté >95