Learn More
Chlorure de benzalkonium, 50 % w/w aq. Soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425636
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425636 500 mL 500mL
11435636 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20760.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 63449-41-2 | C21H38ClN | 339.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le chlorure de benzalkonium est un agent actif de surface cationique. Il est utilisé comme conservateur dans les produits pharmaceutiques tels que les gouttes oculaires, auriculaires et nasales. Il trouve son application dans des produits de soins personnels tels que les lingettes humides, les shampooings, les désinfectants pour les mains, les désodorisants et les cosmétiques. Il est largement utilisé dans l’industrie chimique comme précipitant et émulsifiant/désémulsifiant. Il agit comme inhibiteur de corrosion dans les pipelines de l’industrie pétrolière et gazière en empêchant la formation de gaz sulfureux. Il est également utilisé dans divers procédés non destinés aux consommateurs comme la désinfection chirurgicale.
Solubilité
Miscible avec l’eau, le méthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts, les bases fortes et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63449-41-2
Formule moléculaire C21H38ClN
Poids moléculaire (g/mol) 339.99
Numéro MDL MFCD00137276
Clé InChI JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides
CID PubChem 13762
Nom IUPAC Chlorure de benzyl-décyl-diméthylazanium
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzalkonium chloride
Densité 0.99
Point d’éclair None
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3265
Beilstein 4062599
Merck Index 14,1059
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol and acetone.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % p/p de sol. aqueuse
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzalkonium chloride, 50% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzalkonium chloride