Learn More
Chlorure de benzalkonium, 50 % w/w aq. Soln., Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Le chlorure de benzalkonium est un agent actif de surface cationique. Il est utilisé comme conservateur dans les produits pharmaceutiques tels que les gouttes oculaires, auriculaires et nasales. Il trouve son application dans des produits de soins personnels tels que les lingettes humides, les shampooings, les désinfectants pour les mains, les désodorisants et les cosmétiques. Il est largement utilisé dans l’industrie chimique comme précipitant et émulsifiant/désémulsifiant. Il agit comme inhibiteur de corrosion dans les pipelines de l’industrie pétrolière et gazière en empêchant la formation de gaz sulfureux. Il est également utilisé dans divers procédés non destinés aux consommateurs comme la désinfection chirurgicale.
Solubilité
Miscible avec l’eau, le méthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts, les bases fortes et les métaux.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzalkonium chloride |
| Densité | 0.99 |
| Point d’éclair | None |
| Quantité | 2500 mL |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 4062599 |
| Merck Index | 14,1059 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water,methanol and acetone. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50 % p/p de sol. aqueuse |