Learn More
Chlorure de benzalkonium, MP Biomedicals™
Code produit 17851421 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17851421 250 g 250g
17861421 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17851421 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215043083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.85€
    59.85€ / 250g
    Économisez 3.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 8001-54-5
Formule moléculaire C9H13ClN
Poids moléculaire (g/mol) 170.66
Synonyme Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Ammonyx
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzalkonium chloride
Couleur Incolore
Forme physique Viscous Solution
Quantité 250 g